Methyl-7-bromoheptanoate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27234.14 H27234.06
H27234.14EA 267 EUR
H27234.14 H27234.06
Methyl-7-bromoheptanoate 98%
Methyl-7-bromoheptanoate
Purity: 98% CAS No.: 54049-24-0 Molecular Formula: Br(CH2)6CO2CH3 Formula Weight: 223.11 MDL No.: MFCD02258672
Formula: C₈H₁₅BrO₂
Densidad: 1,257
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258672
Núm. CAS: 54049-24-0