(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

H27235.03 H27235.06
H27235.03EA 125 EUR
H27235.03 H27235.06
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride 98%
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride

Purity: 98% CAS No.: 426844-23-7 Molecular Formula: C5H9FN2O.HCl Formula Weight: 168.59 Melting Point: 231-236° dec. Optical Rotation: -45 (c=1 in water) MDL No.: MFCD07368567

Formula: C₅H₁₀ClFN₂O
Pto. de fusión: 231…236 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368567
Núm. CAS: 426844-23-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR