2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H27239.06
H27239.03
H27239.14
H27239.06EA
133
EUR
H27239.06
H27239.03
H27239.14
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine 98%
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 52767-84-7
Molecular Formula: C7H10N2S
Formula Weight: 154.24
Melting Point: 207-211°
MDL No.: MFCD07777095
Formula:
C₇H₁₀N₂S MW: 154,24 g/mol Pto. de fusión: 207…211 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07777095 Núm. CAS: 52767-84-7 |