N-Methyl-tert-butylamine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H27242.03
H27242.06
H27242.03EA
36.7
EUR
H27242.03
H27242.06
N-Methyl-tert-butylamine 97%
N-Methyl-tert-butylamine
Purity: 97%
CAS No.: 14610-37-8
Molecular Formula: C5H13N
Formula Weight: 87.16
Flash Point: -18°(0°F)
Refractive Index: 1.3950
Odour: Amine-like
Boiling Point: 67-69°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00042853
Formula:
C₅H₁₃N MW: 87,166 g/mol Pto. Ebullición: 67…69 °C Densidad: 0,727 Pto. de inflamación: –18 °C (0 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042853 Núm. CAS: 14610-37-8 EINECS: 238-646-2 ADR: 3,II |