Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H27244.14
H27244.06
H27244.14EA
110
EUR
H27244.14
H27244.06
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate 98%
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate
Purity: 98%
CAS No.: 932750-29-3
Molecular Formula: C9H13NO3
Formula Weight: 183.21
Melting Point: 71-73°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD01743485
Formula:
C₉H₁₃NO₃ Pto. de fusión: 71…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01743485 Núm. CAS: 932750-29-3 ADR: 6.1,III |