1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H27264.MD H27264.03
H27264.MDEA 71.8 EUR
H27264.MD H27264.03
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 68781-13-5 Molecular Formula: C4H7NO2.HCl Formula Weight: 137.56 Melting Point: ca 220° dec. MDL No.: MFCD00012545
Formula: C₄H₈ClNO₂
Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012545
Núm. CAS: 68781-13-5