2-Chloropyridine-N-oxide hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H27280.14
H27280.06
H27280.14EA
310
EUR
H27280.14
H27280.06
2-Chloropyridine-N-oxide hydrochloride 97%
2-Chloropyridine-N-oxide hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 20295-64-1
Molecular Formula: C5H4ClNO.HCl
Formula Weight: 166.01
Melting Point: 138-142°
MDL No.: MFCD00007913
Formula:
C₅H₄ClNO·HCl MW: 166,01 g/mol Pto. de fusión: 138…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007913 Núm. CAS: 20295-64-1 EINECS: 243-712-9 |