5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H27287.06
H27287.03
H27287.06EA
127
EUR
H27287.06
H27287.03
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 51516-68-8
Molecular Formula: C10H7ClN4
Formula Weight: 218.65
Melting Point: 183-187°
MDL No.: MFCD00128298
Formula:
C₁₀H₇ClN₄ Pto. de fusión: 183…187 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128298 Núm. CAS: 51516-68-8 |