(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: H-HoPhe-OH, H-Homophe-OH, (S)-2-Amino-4-phenylbutyric Acid
H27295.14 H27295.06 H27295.03
H27295.14EA 693 EUR
H27295.14 H27295.06 H27295.03
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid 98%
(S)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 943-73-7 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 Melting Point: 300° Optical Rotation: +45° (c=1 in 3N HCl) MDL No.: MFCD00002619
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002619
Núm. CAS: 943-73-7
EINECS: 213-403-3