(S)-(-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(S)-(-)-5,5',6,6'-Tetramethyl-3,3'-di-t-butyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, (S)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, (S)-BIPHEN H2
H27342.MD
H27342.03
H27342.MDEA
181
EUR
H27342.MD
H27342.03
(S)-(-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol 99%
(S)-(-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol
Purity: 99%
CAS No.: 205927-03-3
Molecular Formula: C24H34O2
Formula Weight: 354.54
Melting Point: 171-173°
Optical Rotation: -84° (c=0.35 in THF)
MDL No.: MFCD01862439
Formula:
C₂₄H₃₄O₂ MW: 354,526 g/mol Pto. de fusión: 171…173 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01862439 Núm. CAS: 205927-03-3 |