1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Methyl-4-(piperidin-4-yl)piperazine
H27408.06
H27408.03
H27408.06EA
168
EUR
H27408.06
H27408.03
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine 98%
1-Methyl-4-piperidin-4-ylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 53617-36-0
Molecular Formula: C10H21N3
Formula Weight: 183.30
Melting Point: 53-56°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD03274729
Formula:
C₁₀H₂₁N₃ MW: 183,3 g/mol Pto. de fusión: 53…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03274729 Núm. CAS: 53617-36-0 ADR: 8,III |