trans-4-Hydroxy-D-proline 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(2R,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-D-Hyp-OH, H-trans-D-Hyp-OH
H27421.MD
H27421.03
H27421.MDEA
102
EUR
H27421.MD
H27421.03
trans-4-Hydroxy-D-proline 97%
trans-4-Hydroxy-D-proline
Purity: 97%
CAS No.: 3398-22-9
Molecular Formula: C5H9NO3
Formula Weight: 131.13
Melting Point: ca 260° dec.
MDL No.: MFCD00065608
Formula:
C₅H₉NO₃ MW: 131,131 g/mol Pto. de fusión: ∼ 260 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065608 Núm. CAS: 3398-22-9 |