(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
H27424.14
H27424.06
H27424.03
H27424.14EA
657
EUR
H27424.14
H27424.06
H27424.03
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
Purity: 99%
CAS No.: 23294-41-9
Molecular Formula: C16H19N
Formula Weight: 225.34
Boiling Point: 98°/0.3mm
MDL No.: MFCD00243088
Formula:
C₁₆H₁₉N MW: 225,34 g/mol Pto. Ebullición: 98 °C (0,3 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00243088 Núm. CAS: 23294-41-9 |