4-Hexen-3-one 95% (trans-isomers)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27445.18
H27445.09
H27445.18EA
193
EUR
H27445.18
H27445.09
4-Hexen-3-one 95% (trans-isomers)
4-Hexen-3-one
Purity: 98%
CAS No.: 2497-21-4
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.44
Odour: Characteristic
Boiling Point: 135-137°
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00010631
Formula:
C₆H₁₀O Pto. Ebullición: 135…137 °C Densidad: 0,858 Pto. de inflamación: 34 °C (93 °F) |
Número MDL:
MFCD00010631 Núm. CAS: 2497-21-4 EINECS: 219-681-2 ADR: 3,III |