Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27483.14
H27483.06
H27483.14EA
162
EUR
H27483.14
H27483.06
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 3196-73-4
Molecular Formula: C4H9NO2.HCl
Formula Weight: 139.58
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 102-104°
Beilstein Reference: 3556748
MDL No.: MFCD00039060
Formula:
C₄H₉NO₂·HCl Pto. de fusión: 102…104 °C |
Número MDL:
MFCD00039060 Núm. CAS: 3196-73-4 |