1-Cyclopropyl-4-piperidinone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27495.06
H27495.14
H27495.03
H27495.06EA
181
EUR
H27495.06
H27495.14
H27495.03
1-Cyclopropyl-4-piperidinone 98%
1-Cyclopropyl-4-piperidinone
Purity: 98%
CAS No.: 62813-01-8
Molecular Formula: C8H13NO
Formula Weight: 139.20
MDL No.: MFCD07374375
Formula:
C₈H₁₃NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07374375 Núm. CAS: 62813-01-8 |