(S)-1-Cyclopropylethylamine ≥98%, ee 98%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-1-Cyclopropylethanamine
H27499.06 H27499.03
H27499.06EA 243 EUR
H27499.06 H27499.03
(S)-1-Cyclopropylethylamine ≥98%, ee 98%, ChiPros®
(S)-1-Cyclopropylethylamine
Purity: 98% CAS No.: 195604-39-8 Molecular Formula: C5H11N Formula Weight: 85.15 Flash Point: 3°(37°F) Melting Point: -68° Boiling Point: 95° UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD08064289
Formula: C₅H₁₁N
Pto. Ebullición: 95 °C
Pto. de fusión: –68 °C
Densidad: 0,799
Pto. de inflamación: 3 °C (37 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064289
Núm. CAS: 195604-39-8
UN: 2733
ADR: 3,II