2-Cyclopentene-1-acetic acid 90% remainder mainly 3-cyclopentene-1-acetic acid, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27507.14
H27507.06
H27507.14EA
307
EUR
H27507.14
H27507.06
2-Cyclopentene-1-acetic acid 90% remainder mainly 3-cyclopentene-1-acetic acid, tech.
2-Cyclopentene-1-acetic acid
Purity: 90%
CAS No.: 13668-61-6
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.15
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Rancid
Melting Point: 19°
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 2042172
MDL No.: MFCD00001400
Formula:
C₇H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 238 °C Pto. de fusión: 19 °C Densidad: 1,047 Pto. de inflamación: 143 °C (289 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001400 Núm. CAS: 13668-61-6 EINECS: 237-146-1 |