5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Amino-5-(4-pyridinyl)-1,3,4-thiadiazole, 5-(4-Pyridyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-Amino-5-(4-pyridyl)-1,3,4-thiadiazole
H27514.09
H27514.03
H27514.09EA
119
EUR
H27514.09
H27514.03
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine 97%
5-Pyridin-4-yl[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine
Purity: 97%
CAS No.: 2002-04-2
Molecular Formula: C7H6N4S
Formula Weight: 178.21
Melting Point: 242-248°
MDL No.: MFCD00473692
Formula:
C₇H₆N₄S Pto. de fusión: 242…248 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00473692 Núm. CAS: 2002-04-2 |