Ethyl-trans-4-bromocinnamate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (E)-Ethyl 3-(4-bromophenyl)acrylate
H27544.14 H27544.06
H27544.14EA 203 EUR
H27544.14 H27544.06
Ethyl-trans-4-bromocinnamate 98%
Ethyl-trans-4-bromocinnamate
Purity: 98% CAS No.: 24393-53-1 Molecular Formula: C11H11BrO2 Formula Weight: 255.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5970 Boiling Point: 180°/18mm MDL No.: MFCD00012226
Formula: C₁₁H₁₁BrO₂
MW: 255,11 g/mol
Pto. Ebullición: 180 °C (18 mmHg)
Densidad: 1,359
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012226
Núm. CAS: 24393-53-1