7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]thiazin-3(4H)-one
H27563.06
H27563.03
H27563.06EA
396
EUR
H27563.06
H27563.03
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one 97%
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Purity: 97%
CAS No.: 90814-91-8
Molecular Formula: C8H6BrNOS
Formula Weight: 244.11
Melting Point: 210-214°
MDL No.: MFCD02660583
Formula:
C₈H₆BrNOS MW: 244.11 g/mol Pto. de fusión: 210…214 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02660583 Núm. CAS: 90814-91-8 |