3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H27574.09
H27574.03
H27574.09EA
145
EUR
H27574.09
H27574.03
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 17147-85-2
Molecular Formula: C7H9NO3
Formula Weight: 155.15
Melting Point: 123-125°
MDL No.: MFCD03422293
Formula:
C₇H₉NO₃ MW: 155,15 g/mol Pto. de fusión: 123…125 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03422293 Núm. CAS: 17147-85-2 |