4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
H27578.03
H27578.MD
H27578.03EA
217
EUR
H27578.03
H27578.MD
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran 95%
4-N-Boc-amino-4-carboxytetrahydropyran
Purity: 95%
CAS No.: 172843-97-9
Molecular Formula: C11H19NO5
Formula Weight: 245.27
Melting Point: 157° dec.
MDL No.: MFCD02683136
Formula:
C₁₁H₁₉NO₅ MW: 245,275 g/mol Pto. de fusión: 157 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683136 Núm. CAS: 172843-97-9 |