2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H27622.14 H27622.06
H27622.14EA 87.2 EUR
H27622.14 H27622.06
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one 99%
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
Purity: 99% CAS No.: 5466-88-6 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Melting Point: 173-175° MDL No.: MFCD00158536
Formula: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Pto. de fusión: 173…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00158536
Núm. CAS: 5466-88-6