D-Homophenylalanine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (R)-2-Amino-4-phenylbutyric Acid, H-D-HomoPhe-OH, H-D-HoPhe-OH
H27629.06 H27629.03
H27629.06EA 267 EUR
H27629.06 H27629.03
D-Homophenylalanine 98%
D-Homophenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 82795-51-5 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4675530 MDL No.: MFCD00063091
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063091
Núm. CAS: 82795-51-5