5'-m-Terphenylboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
[1,1':3',1''-Terphenyl]-5'-ylboronic acid
H27640.MD
H27640.06
H27640.03
H27640.MDEA
28.2
EUR
H27640.MD
H27640.06
H27640.03
5'-m-Terphenylboronic acid 95%
5'-m-Terphenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 128388-54-5
Molecular Formula: C18H15BO2
Formula Weight: 274.13
Melting Point: 292-296°
MDL No.: MFCD09953491
Formula:
C₁₈H₁₅BO₂ MW: 274.13 g/mol Pto. de fusión: 292…296 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09953491 Núm. CAS: 128388-54-5 |