3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)indole 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)-1H-indole
H27696.MD
H27696.03
H27696.MDEA
56.8
EUR
H27696.MD
H27696.03
3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)indole 95%
3-Iodo-1-(phenylsulphonyl)indole
Purity: 95%
CAS No.: 80360-14-1
Molecular Formula: C14H10INO2S
Formula Weight: 383.20
Melting Point: 125-129°
MDL No.: MFCD09037474
Formula:
C₁₄H₁₀INO₂S Pto. de fusión: 125…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09037474 Núm. CAS: 80360-14-1 |