1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H27719.14
H27719.06
H27719.14EA
387
EUR
H27719.14
H27719.06
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine 97%
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 10465-81-3
Molecular Formula: C12H20N4O2
Formula Weight: 252.32
Odour: Odourless
Melting Point: 133-136°
MDL No.: MFCD00010111
Formula:
C₁₂H₂₀N₄O₂ Pto. de fusión: 133…136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010111 Núm. CAS: 10465-81-3 |