4-Cyanopiperidine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Piperidine-4-carbonitrile
H27722.14
H27722.06
H27722.14EA
230
EUR
H27722.14
H27722.06
4-Cyanopiperidine 96%
4-Cyanopiperidine
Purity: 96%
CAS No.: 4395-98-6
Molecular Formula: C6H10N2
Formula Weight: 110.16
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.4755
Odour: Amine-like
Boiling Point: 226°
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD05022468
Formula:
C₆H₁₀N₂ MW: 110,16 g/mol Pto. Ebullición: 226 °C Densidad: 0,98 Pto. de inflamación: 91 °C (196 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05022468 Núm. CAS: 4395-98-6 ADR: 6.1,III |