Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27743.03
H27743.MD
H27743.03EA
116
EUR
H27743.03
H27743.MD
Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate 99%
Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 111258-23-2
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.21
Melting Point: 140-142°
MDL No.: MFCD00134300
Formula:
C₁₁H₁₁NO₃ Pto. de fusión: 140…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134300 Núm. CAS: 111258-23-2 |