Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
[(ppy)2IrCl]2, Dichlorotetrakis[2-(2-pyridinyl)phenyl]diiridium(III), Dichlorotetrakis(2-(2-pyridinyl)phenyl)diiridium(III)
H27752.ME
H27752.MC
H27752.MEEA
475
EUR
H27752.ME
H27752.MC
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
CAS No.: 92220-65-0
Molecular Formula: C44H32Cl2Ir2N4
Formula Weight: 1072.09
MDL No.: MFCD07784515
Formula:
C₄₄H₃₂Cl₂Ir₂N₄ MW: 1072,09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07784515 Núm. CAS: 92220-65-0 |