Ethyl-2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27775.03
H27775.06
H27775.03EA
52.1
EUR
H27775.03
H27775.06
Ethyl-2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate 97%
Ethyl-2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 150190-03-7
Molecular Formula: C9H11NO3
Formula Weight: 181.20
Melting Point: 188-190°
MDL No.: MFCD09953494
Formula:
C₉H₁₁NO₃ Pto. de fusión: 188…190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09953494 Núm. CAS: 150190-03-7 |