1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
H27776.09 H27776.03
H27776.09EA 326 EUR
H27776.09 H27776.03
1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene ≥99%
1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene
Purity: 99+% CAS No.: 80221-11-0 Molecular Formula: C22H26 Formula Weight: 290.45 Melting Point: 40-42° Boiling Point: 172-174°/0.5mm MDL No.: MFCD04038794
Formula: C₂₂H₂₆
MW: 290,45 g/mol
Pto. Ebullición: 172…174 °C (0,5 mmHg)
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038794
Núm. CAS: 80221-11-0