6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27796.06
H27796.03
H27796.06EA
86.7
EUR
H27796.06
H27796.03
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 98%
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 4694-91-1
Molecular Formula: C7H4N2O4
Formula Weight: 180.12
Melting Point: 244-249°
MDL No.: MFCD00463755
Formula:
C₇H₄N₂O₄ Pto. de fusión: 244…249 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00463755 Núm. CAS: 4694-91-1 EINECS: 225-157-4 |