2-Methylcyclopropanecarboxylic acid cis- and trans-mixture 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H27815.09
H27815.03
H27815.09EA
115
EUR
H27815.09
H27815.03
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid cis- and trans-mixture 97%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 29555-02-0
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.439
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 2323873
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00001293
Formula:
C₅H₈O₂ Pto. Ebullición: 200…203 °C Densidad: 1,027 Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001293 Núm. CAS: 29555-02-0 EINECS: 249-693-3 UN: 3265 ADR: 8,II |