1-Boc-3-oxopiperazine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
H27823.06
H27823.03
H27823.06EA
236
EUR
H27823.06
H27823.03
1-Boc-3-oxopiperazine 98%
1-Boc-3-oxopiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 76003-29-7
Molecular Formula: C9H16N2O3
Formula Weight: 200.23
Melting Point: 156-160°
MDL No.: MFCD02181069
Formula:
C₉H₁₆N₂O₃ MW: 200.238 g/mol Pto. de fusión: 156…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02181069 Núm. CAS: 76003-29-7 |