7,8-Dihydroxyflavone hydrate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 7,8-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 7,8-Dihydroxyflavone
H27852.03 H27852.06
H27852.03EA 101 EUR
H27852.03 H27852.06
7,8-Dihydroxyflavone hydrate 97%
7,8-Dihydroxyflavone hydrate
Purity: 97% CAS No.: 38183-03-8 Molecular Formula: C15H10O4.xH2O Formula Weight: 254.24(anhy) Melting Point: 250-252° MDL No.: MFCD00006836
Formula: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Pto. de fusión: 250…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006836
Núm. CAS: 38183-03-8
EINECS: 253-812-4