(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27853.MF H27853.MD H27853.03
H27853.MFEA 65.8 EUR
H27853.MF H27853.MD H27853.03
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine 98%
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine
Purity: 98% CAS No.: 69304-47-8 Molecular Formula: C11H13BrN2O5 Formula Weight: 333.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 165° dec. Optical Rotation: +10° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00058585
Formula: C₁₁H₁₃BrN₂O₅
Pto. de fusión: ∼ 165 °C (desc.)
Número MDL: MFCD00058585
Núm. CAS: 69304-47-8