tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bredereck's reagent, 1-tert-Butoxy-N,N,N',N'-tetramethylmethylenenediamine, [(tert-butoxy)(dimethylamino)methyl]dimethylamine, tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
H27861.03
H27861.06
H27861.14
H27861.03EA
54.1
EUR
H27861.03
H27861.06
H27861.14
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%, tech.
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Purity: 90%
CAS No.: 5815-08-7
Molecular Formula: C9H22N2O
Formula Weight: 174.30
Flash Point: 41°(106°F)
Refractive Index: 1.422
Boiling Point: 50-55°/15mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00042858
Formula:
C₉H₂₂N₂O MW: 174,288 g/mol Pto. Ebullición: 50…55 °C (15 mmHg) Densidad: 0,844 Pto. de inflamación: 41 °C (106 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042858 Núm. CAS: 5815-08-7 EINECS: 227-383-9 UN: 1993 ADR: 3,III |