3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H27862.06
H27862.03
H27862.06EA
91
EUR
H27862.06
H27862.03
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine 98%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine
Purity: 98%
CAS No.: 175136-34-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 123…128 °C (0,2 mmHg) Pto. de fusión: 79…81 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00218806 Núm. CAS: 175136-34-2 |