1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
H27886.03 H27886.06
H27886.03EA 141 EUR
H27886.03 H27886.06
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
CAS No.: 129799-08-2 Molecular Formula: C11H20N2O4 Formula Weight: 244.29 MDL No.: MFCD01632465
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632465
Núm. CAS: 129799-08-2