(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, H-Oic-OH
H27894.06
H27894.03
H27894.06EA
234
EUR
H27894.06
H27894.03
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole 98%
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
Purity: 98%
CAS No.: 80875-98-5
Molecular Formula: C9H15NO2
Formula Weight: 169.22
Melting Point: 266° dec.
Optical Rotation: -50 (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD07782125
Formula:
C₉H₁₅NO₂ MW: 169,22 g/mol Pto. de fusión: 266 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07782125 Núm. CAS: 80875-98-5 |