4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27945.03
H27945.06
H27945.03EA
55.4
EUR
H27945.03
H27945.06
4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 1073353-60-2
Molecular Formula: C16H24BNO4
Formula Weight: 305.18
Melting Point: 73-76°
MDL No.: MFCD09266188
Formula:
C₁₆H₂₄BNO₄ Pto. de fusión: 73…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09266188 Núm. CAS: 1073353-60-2 |