5-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-6-hydroxypyridine, 5-Amino-2(1H)-pyridone
H27961.06
H27961.03
H27961.06EA
286
EUR
H27961.06
H27961.03
5-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Purity: 97%
CAS No.: 33630-94-3
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 180° dec.
MDL No.: MFCD03427652
Formula:
C₅H₆N₂O MW: 110,12 g/mol Pto. de fusión: ∼ 180 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD03427652 Núm. CAS: 33630-94-3 |