6-Chloro-3-pyridineacetic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27966.18
H27966.09
H27966.18EA
356
EUR
H27966.18
H27966.09
6-Chloro-3-pyridineacetic acid 97%
6-Chloro-3-pyridineacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 39891-13-9
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: 172-176°
MDL No.: MFCD01863172
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Pto. de fusión: 172…176 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863172 Núm. CAS: 39891-13-9 |