2-Cyclohexylethanamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (2-Aminoethyl)cyclohexane, 2-Cyclohexylethylamine
H27987.06 H27987.03
H27987.06EA 443 EUR
H27987.06 H27987.03
2-Cyclohexylethanamine 97%
2-Cyclohexylethanamine
Purity: 97% CAS No.: 4442-85-7 Molecular Formula: C8H17N Formula Weight: 127.23 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00058668
Formula: C₈H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01734731
Núm. CAS: 4442-85-7
EINECS: 224-673-7
UN: 2735
ADR: 8,III