Ethyl-α-4-dibromophenylacetate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H28093.14
H28093.06
H28093.14EA
520
EUR
H28093.14
H28093.06
Ethyl-α-4-dibromophenylacetate ≥97%
Ethyl-alpha-4-dibromophenylacetate
Purity: 97+%
CAS No.: 77143-76-1
Molecular Formula: C10H10Br2O2
Formula Weight: 321.99
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₀Br₂O₂ Pto. Ebullición: 140 °C (5 mmHg) Densidad: 1,642 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09953497 Núm. CAS: 77143-76-1 ADR: 8,II |