1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H28165.06 H28165.03
H28165.06EA 142 EUR
H28165.06 H28165.03
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene 97%
1,4-Bis(methoxydimethylsilyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 131182-68-8 Molecular Formula: C12H22O2Si2 Formula Weight: 254.47 MDL No.: MFCD09266162
Formula: C₁₂H₂₂O₂Si₂
MW: 254,47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09266162
Núm. CAS: 131182-68-8