tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Amino-1-Boc-azetidine, tert-Butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-aminoazetidine
H28218.MD
H28218.03
H28218.MDEA
130
EUR
H28218.MD
H28218.03
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 94%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Purity: 94%
CAS No.: 193269-78-2
Molecular Formula: C8H16N2O2
Formula Weight: 172.23
Refractive Index: 1.4650
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD01861753
Formula:
C₈H₁₆N₂O₂ MW: 172.23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861753 Núm. CAS: 193269-78-2 ADR: 8 III |