(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H28374.MD
H28374.03
H28374.MDEA
161
EUR
H28374.MD
H28374.03
(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane 97%
(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphino]ethane
Purity: 97%
CAS No.: 55739-58-7
Molecular Formula: C28H28O2P2
Formula Weight: 458.47
Melting Point: 101-105°
Optical Rotation: -83° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD05863546
Formula:
C₂₈H₂₈O₂P₂ Pto. de fusión: 101…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05863546 Núm. CAS: 55739-58-7 |